Merck
APO414278590
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit APO414278590 n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.59
Numéro MDL:
Le produit APO414278590 n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-3-4(7(12)11-10)1-2-6(5)9/h1-3H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
UAXDFZDWRYDZEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Synonym
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide