Merck
BDPH9BCD00A6
Bide Pharmatech
N-Methylcycloheptanamine hydrochloride
Synonyme(s) :
N-cycloheptyl-N-methylamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H18N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.69
MDL number:
Le produit BDPH9BCD00A6 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
QLAIBHKNAXKMHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under