Merck
BDPH9BCDA080
Bide Pharmatech
Copper(II) isobutyrate
Synonyme(s) :
copper(2+) bis(2-methylpropanoate)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H14O4Cu1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.74
MDL number:
Le produit BDPH9BCDA080 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/2C4H8O2.Cu/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*3H,1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Inchi Key
KOKFUFYHQQCNNJ-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Blue powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under