Merck
BDPH9BCDDA67
Bide Pharmatech
4,7-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
Synonyme(s) :
4,7-dibromo-1H-benzimidazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H4N2Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.93
MDL number:
Le produit BDPH9BCDDA67 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
ZGLGYSCEKIFGMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under