Merck
BDPH9BCDEEEA
Bide Pharmatech
2-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Synonyme(s) :
2-bromo-4,5-dimethylpyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.05
MDL number:
Le produit BDPH9BCDEEEA n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C7H8BrN/c1-5-3-7(8)9-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
OTVKPSUMDAFRQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under