Merck
BDPH9BCDFD1A
Bide Pharmatech
3-Amino-2-methylbutan-2-ol
Synonyme(s) :
3-amino-2-methyl-2-butanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H13O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
MDL number:
Le produit BDPH9BCDFD1A n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(6)5(2,3)7/h4,7H,6H2,1-3H3
Inchi Key
OVKDLPZRDQTOJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under