Merck
BDPH9BCDFD75
Bide Pharmatech
1-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
1-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H16O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.72
MDL number:
Le produit BDPH9BCDFD75 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,14,15);1H
Inchi Key
BEFZAPQHSZCXRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark