Merck
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Le produit BDPH9BCE052D n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4O2N2Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.47
MDL number:
Le produit BDPH9BCE052D n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark