Merck
CH4072942296
ChemBridge Corporation
4-[(2-fluoro-5-methylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit CH4072942296 n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.22
Numéro MDL:
Le produit CH4072942296 n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
4-(2-fluoro-5-methylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO3/c1-7-2-3-8(12)9(6-7)13-10(14)4-5-11(15)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CHWRAGGSWHBHFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9055446
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9055446_sds.pdf