Merck
ENA413166179
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit ENA413166179 n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Le produit ENA413166179 n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12-13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
AWBGINSRBGITQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831