Merck
ENA432540435
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit ENA432540435 n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le produit ENA432540435 n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11-12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YEXWKCLXINFBDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199330