Merck
ENAH93E7422F
Enamine
4-(aminomethyl)-3-chlorophenol hydrochloride
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit ENAH93E7422F n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.06
Numéro MDL:
Le produit ENAH93E7422F n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
4-(aminomethyl)-3-chlorophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9;/h1-3,10H,4,9H2;1H
Clé InChI
QOTPTROALRFQSP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7704988
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7704988