Merck
RIE156328385
Rieke Metals, Inc.
3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-4'-methylpropiophenone
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
Le produit RIE156328385 n'est pas vendu dans votre pays.
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.74
Numéro MDL:
Le produit RIE156328385 n'est pas vendu dans votre pays.
Iupac Name
3-(3-chloro-5-fluorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H14ClFO/c1-11-2-5-13(6-3-11)16(19)7-4-12-8-14(17)10-15(18)9-12/h2-3,5-6,8-10H,4,7H2,1H3
Clé InChI
HNBLWYYKDOYTMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-5100-04