Merck
52182
0.1 M Citrate pH 5.0 – 30% PEG 6000 solution
Synonyme(s) :
PEG Grid Screening Solution 32/Kit-No 36436
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
pH
5.0±0.2 ( in neat)
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves