Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116107
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Conditionnement
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.