产品名称
铵测试, colorimetric, 0.2-8.0 mg/L (NH4+), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
ammonium
品質等級
測量範圍
0.2-8.0 mg/L (NH4+)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
相关类别
一般說明
MQuant® 铵测试(原为MColortest®)测定如地下水和地表水、饮用水和水族馆用水中的铵离子和溶解氨。两种形态之间存在pH依赖性平衡。
分析方法
在强碱溶液中,氮可与氯化试剂反应形成一氯胺。该产物又会与百里酚反应生成蓝色的吲哚酚衍生物。由于空白试剂本身显黄色,测试液显黄绿色至绿色。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘的色场,可以半定量地测量铵浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
本试验适用于以下环境中氨的测定
此测试不适用于海水。
分析方法
在强碱溶液中,氮可与氯化试剂反应形成一氯胺。该产物又会与百里酚反应生成蓝色的吲哚酚衍生物。由于空白试剂本身显黄色,测试液显黄绿色至绿色。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘的色场,可以半定量地测量铵浓度。该测试基于透射光法对显色反应进行评估。因此,即使对于浑浊和有色水样,也可以进行分析,无需任何准备。
色盘由耐用、耐晒的塑料材质制成,适用于工业领域和潮湿的环境。
本试验适用于以下环境中氨的测定
- 地下水和地表水
- 饮用水和矿泉水
- 水族馆水、水产养殖水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 流程水
- 废水
- 电镀废水
- 游泳池水
- 施肥营养液
- 经过适当样品预处理的食品
此测试不适用于海水。
方法:采用色盘型比色器进行比色0.2 - 0.5 - 0.8 - 1.3 - 2.0 - 3.0 - 4.5 - 6.0 - 8.0 mg/l NH MQuant®
應用
- Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.:本文评估一种水中铵离子检测试剂盒的食品蛋白分析作用,体现它保证食品安全和质量的潜在优势(Wu et al., 2022)。
- Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.:探讨使用即时的比色检测法测定奶牛尿液中的铵浓度,对于动物健康监测和管理有重要意义(Megahed & Constable, 2020)。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3