Merck
PM2547050
用于PM2.5颗粒物监测的PTFE,PTFE,疏水,2.0 µm,47 mm,白色,素色,聚丙烯环,序列号
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
别名:
PTFE 膜过滤器,孔径2.0 μm
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
2.0 μm pore size
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
46.2 mm
Sterility:
non-sterile
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Level
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
diam.
46.2 mm
filter diam.
46.2 mm
thickness
40 μm
matrix
Fluoropore®
pore size
2.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
滤器类型:滤网过滤器
空气中的微粒和污染物影响着人力资本,这是最宝贵的自然资源。由于认识到保护这种资源的必要性,因此世界各地的工业、政府和监管机构监测环境空气。 已使用US EPA测试标准开发了用于PM2.5颗粒监测的Millipore′s PTFE膜。
Application
PM 2.5 颗粒监测
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany