Merck
KezdőlapADC és biokonjugációVulkanizálószerek kiválasztási útmutatója
Vulkanizálószerek kiválasztási útmutatója
A tökéletes térhálósítót keresi biokonjugációs kutatásaihoz? Fedezze fel részletes választási útmutatónkat, amely kényelmesen rendszerezve a térhálósító típus, a reaktív csoportok, a távtartó karok hossza és egyéb szempontok szerint segít a megfelelő választás meghozatalában.
Szakasz áttekintése
A grafikon egy fehérjéket érintő biológiai folyamatot ábrázol. A bal oldalon két csillag alakzat, egy piros és egy lila színű, "fehérje-fehérje kölcsönhatás" feliratú, ami azt mutatja, hogy a fehérjék kölcsönhatásba lépnek egymással. Jobbra tőlük egy kék szaggatott vonal található "Crosslinker" felirattal. A következő szimbólum egy lila kör szaggatott vonalakkal, amelyeket egy lila nyíl gyűrűz be, ami a biokonjugációt jelképezi. A jobb szélén két csillagszerű struktúrát egy kék szaggatott vonal köt össze, "Keresztkötő fehérjék" felirattal.
A térhálósító a kölcsönhatásba lépő fehérjéket biokonjugációval térhálósított fehérjékké alakítja át.
MIK A KERESZKÖZÖK
A kémiai biológiában és a biokonjugációban a keresztkötők olyan alapvető fontosságú kémiai vegyületek, amelyek kovalens kötések kialakításával két vagy több molekulát kötnek össze. Ezek a kötőanyagok számos alkalmazásban kulcsszerepet játszanak, többek között biokonjugátumok létrehozásában, fehérje-fehérje kölcsönhatások feltárásában és bioanyagok fejlesztésében. A térhálósítószereknek különböző típusai léteznek, amelyek mindegyike a különböző alkalmazásokhoz igazított specifikus funkciókkal rendelkezik.
Táblázat a térhálósítószerek kiválasztására
.
Jegyzetek:
  • A DSS (diszukcinimidil-szuberát) egy népszerű homo-bifunkciós térhálósítószer, amely nagy reaktivitással, de mérsékelt toxicitással rendelkezik.
  • A>Sulfo-SMCC egy széles körben használt hetero-bifunkcionális térhálósító, amely nagy oldhatósággal és alacsony toxicitással rendelkezik, és alkalmas in vivo alkalmazásokra.
  • Az EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)karbodiimid) egy nulla hosszúságú térhálósító, amely magas hatékonyságáról és alacsony toxicitásáról ismert.
  • Az>BS3 (Bis[sulfosuccinimidyl] suberate) hasonló a DSS-hez, de nagyobb vízoldékonysággal rendelkezik.
  • DTSSP (3,3'-Dithiobis[sulfosuccinimidylpropionate]) redukáló körülmények között hasíthatóságot biztosít.
  • Sulfo-NHS-LC-Biotin rugalmas távtartó karral ellátott biotiniiláláshoz használható.
  • BMH (Bismaleimidohexán) flexibilitást biztosít maleimidcsoportokkal a tiol-reaktivitáshoz.
  • >A>DMP (dimetil-pimelimidát) ritkábban használt, de bizonyos alkalmazásokban hatékony.
  • MBS (m-Maleimidobenzoil-N-hidroxiszukcinimid-észter) egy másik hetero-bifunkciós lehetőség speciális alkalmazásokkal.
  • A>PEGilált térhálósítószerek testreszabható távolságtartó hosszat kínálnak és rendkívül biokompatibilisek.
Hogyan működnek a térhálósítószerek?
A térhálósítószerek úgy működnek, hogy a molekulák meghatározott funkciós csoportjaival reagálnak. Az amin-reaktív csoportok, mint például az NHS-észterek és izocianátok, reakcióba lépnek a fehérjék vagy más biomolekulák primer aminjaival. A szulfhidril-reaktív csoportok, beleértve a maleimideket és a piridil-diszulfidokat, a ciszteinmaradványok tiolcsoportjaival reagálnak, míg a karboxil-reaktív csoportok, mint például a karbodiimidek, karboxilcsoportokat aktiválnak, hogy amidkötéseket hozzanak létre aminokkal.
HOL HASZNÁLHATJUK A KERESZKÖZÖKET?
A kereszthivatkozók alkalmazási területei széleskörűek és változatosak. A fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálatában játszanak szerepet, mivel stabilizálják a fehérjék közötti átmeneti kölcsönhatásokat, amelyek aztán olyan technikákkal elemezhetők, mint a tömegspektrometria vagy a Western blotting. A biokonjugációban a keresztkötők gyógyszereket, fluoreszcens jelölőanyagokat vagy más szondákat kötnek a biomolekulákhoz, megkönnyítve ezzel a terápiás fejlesztést és a diagnosztikát. Az anyagtudományban a térhálósítók segítenek a hidrogélekben és más bioanyagokban olyan hálózatokat létrehozni, amelyek utánozhatják a biológiai szöveteket. Emellett lehetővé teszik a biomolekulák, például enzimek vagy antitestek immobilizálását szilárd hordozókon, növelve a stabilitást és az újrafelhasználhatóságot különböző vizsgálatokban.
Homo-bifunkcionális vs. Hetero-bifunkcionális térhálósítószerek
A homo-bifunkcionális térhálósítószerek, amelyek mindkét végén azonos reaktív csoportokkal rendelkeznek, hasonló molekulák összekapcsolására szolgálnak, például két olyan fehérje összekapcsolására, amelyeknek ugyanaz a funkcionális csoportjuk. Ilyen például a diszukcinimidil-szuberát (DSS), amely két N-hidroxiszukcinimid (NHS) észtercsoporttal rendelkezik. Ezzel szemben a hetero-bifunkcionális térhálósító anyagok mindkét végén különböző reaktív csoportokkal rendelkeznek, így ideálisak különböző molekulák, például egy fehérje és egy kismolekula összekapcsolására, amelyek mindegyike más-más funkciós csoporttal reagál. A szulfo-SMCC, amelynek egyik végén NHS-észter, a másikon pedig maleimidcsoport található, jól példázza ezt a típust.
SZEMÉLYES FIGYELMEZTETÉSEK A KERESZLINKEREK VÁLASZTÁSA UTÁN
A megfelelő keresztkötő kiválasztása több kulcsfontosságú szempontot is magában foglal. A specifikusság döntő fontosságú, mivel a térhálósítónak a kívánt molekulák specifikus funkciós csoportjait kell megcéloznia. A térhálósítóban lévő távtartó kar hossza befolyásolja a kapcsolt molekulák közötti távolságot, ami befolyásolja a konjugátum működését és stabilitását. A biológiai alkalmazásokban a vízoldható térhálósítók előnyben részesülnek a vizes környezettel való kompatibilitás biztosítása érdekében. Továbbá, egyes térhálósítók úgy vannak kialakítva, hogy bizonyos körülmények között felbonthatók legyenek, lehetővé téve a kapcsolt molekulák ellenőrzött felszabadulását.