Merck
KezdőlapPeptid szintézisPeptidkapcsoló reagensek útmutató
Peptidkapcsoló reagensek útmutató
A szakasz áttekintése
A Novabiochem® márka a piacon az in situ aktiváláshoz használt, kiváló minőségű kapcsolási reagensek egyik legkiterjedtebb választékát kínálja. A rendelkezésre álló reagensek ilyen sokasága mellett azonban nem mindig egyszerű kiválasztani az optimális csatolóreagenseket egy adott alkalmazáshoz. A kondenzációs reagensek a kapcsolási hatékonyság, a stabilitás, az oldhatóság vagy az aktív speciesek reaktivitása szempontjából különböznek.
In-situ aktiváló-reagensek
Az in situ aktiváló reagensek széles körben elterjedtek, mert könnyen kezelhetők, gyors reakciókat eredményeznek, még a sztérikusan akadályozott aminosavak között is, és alkalmazásuk általában mellékhatásoktól mentes. A legtöbbjük foszfónium- vagy aminium (korábbi nevén urónium) sókon alapul, amelyek egy tercier bázis jelenlétében a védett aminosavakat zökkenőmentesen képesek különböző aktivált fajokká alakítani (1. ábra). A Novabiochem® kapcsolóreagensek tulajdonságait az 1. táblázat foglalja össze.
Különböző aktív észterek képzése különböző foszfónium- és aminium-kapcsoló reagensek felhasználásával tercier bázis jelenlétében.
1. ábra.A leggyakrabban használt kapcsolási reagensekkel előállított aktív észterek.
P1A1 = TOTU, P1A2 = HBTU/TBTU, P1A3 = HCTU, P1A4 = HATU, P1A5 = TSTU
P2A1 = COMU
P3A1 = PyOxim, P3A2 = PyBOP, P3A3 = PyClock, P3A4 = PyAOP.
A leggyakrabban használt reagensek, a BOP, a PyBOP és a HBTU OBt-észtereket hoznak létre, és ezek széles körben alkalmazásra kerültek a rutin SPPS és az oldatszintézisben a nehéz kapcsolásokhoz. Olyan kapcsolási reagensek is rendelkezésre állnak, amelyek az OBt-nél reaktívabb észtereket hoznak létre. A legfontosabbak a HATU2, PyAOP1,3 és a HCTU4, PyClocK, amelyek bázis jelenlétében a karbonsavakat a megfelelő OAt, illetve O-6-ClBt észterekké alakítják. Ezek az észterek a HOAt és HO-6-ClBt HOBt-hoz képest alacsonyabb pKa értéke miatt reaktívabbak, mint OBt társaik. Továbbá a HOAt további előnye a piridin-nitrogén, amely anchiomerikus segítséget nyújt a kapcsolási reakcióhoz, így a HATU és a PyAOP az OBt-sorozat leghatékonyabb kapcsolási reagensévé válik.
A közelmúltban vezették be az Oxyma Pure távozócsoporton alapuló kapcsolási reagenseket, amelyek közül a leghasznosabbak a COMU5,6 és a PyOxim7. Az e reagensek által létrehozott Oxyma-észterek relatív reaktivitására vonatkozó bizonyítékok nem egyértelműek. Az eredeti jelentések szerint ezek az Oxyma-alapú reagensek hatékonyabbak, mint a HOAt-alapúak, míg a mi házon belüli vizsgálataink8 szerint a HOAt-reagensek jobbak. Mindazonáltal az Oxyma-alapú reagensek mindig jobban teljesítenek, mint a HOBt (PyBOP, HBTU) és az O-6-ClBt (PyClocK és HCTU) alapúak. Az oxima alapú kapcsolóreagensek egyik különleges előnye, hogy nem a potenciálisan robbanásveszélyes triazolreagenseken alapulnak.
Kísérleteinkben úgy tűnik, hogy egy kapcsolóreagens hatékonysága szinte teljes mértékben az általa létrehozott aktív észter jellegétől függ, a reakcióképesség sorrendje OAt> Oxyma Pure > 2-ClOBt > OBt.  Úgy tűnt, hogy az urónium- vagy foszfóniumkomponens szerkezete kevéssé befolyásolja.
Foszfónium versus urónium-reagensek
A COMU kivételével az urónium-alapú reagensek DMF-ben lévő oldatai rendkívül stabilak, így ideálisak a kapcsolóreagensek előre elkészített oldatait használó szintetizátorokon való használatra. Ezzel szemben a foszfónium-reagensek DMF-ben lévő oldatai mérsékelten stabilak, ezért azokat zárt üvegekben kell tartani, és csak legfeljebb 2 napig szabad használni. A foszfóniumreagensek azonban lényegesen jobban oldódnak DMF-ben, mint az uróniumreagensek. Ennek fontos gyakorlati következményei vannak, mivel lehetővé teszi, hogy a reakciókat nagyobb koncentrációban végezzük el, és ezzel párhuzamosan javul a hatékonyság.
A foszfónium-kapcsolási reagensek általában tisztább reakciókat eredményeznek, mint az urónium-reagensek. Az utóbbiak a Nvégső aminocsoport9 guanidinyilálásával láncvégződéseket okozhatnak. Ez a mellékreakció különösen problematikus, ha a karboxilaktiválás lassú, például a fragmentálási és ciklizációs reakciók esetében, vagy ha felesleges uróniumreagens kerül alkalmazásra. Az ilyen melléktermékek képződése hosszú peptidek összeállításánál is nehézségeket okoz, mivel ezek a rövid pozitív töltésű peptidek elfedhetik a célion jelenlétét az ESI tömegspektrumban.  Az uróniumreagensekkel ellentétben a foszfóniumreagensek feleslegben is használhatók, és akár egy lassú ciklizációs vagy fragmentum-kapcsolási reakció "táplálására" is felhasználhatók, hogy segítsék azok befejezéséhez.
Kémiai reakció, amely egy peptid guanidinilálását, guanidiniumcsoport hozzáadását ábrázolja urónium alapú peptidkapcsoló reagens jelenlétében.
2. ábra.Urónium-kapcsoló reagensek által okozott guanidiniláció.
Az urónium- és foszfónium-kapcsoló reagensek összefoglalása
Hivatkozások
1.
Albericio F, Cases M, Alsina J, Triolo SA, Carpino LA, Kates SA. 1997. On the use of PyAOP, a phosphonium salt derived from HOAt, in solid-phase peptide synthesis. Tetrahedron Letters. 38(27):4853-4856. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(97)01011-3
2.
Carpino LA. 1993. 1-Hydroxy-7-azabenzotriazole. An efficient peptide coupling additive. J. Am. Chem. Soc.. 115(10):4397-4398. https://doi.org/10.1021/ja00063a082
3.
Albericio F, Bofill JM, El-Faham A, Kates SA. 1998. Use of Onium Salt-Based Coupling Reagents in Peptide Synthesis1. J. Org. Chem.. 63(26):9678-9683. https://doi.org/10.1021/jo980807y
4.
Marder O, Shvo Y, Albericio F. 2003. HCTU and TCTU: New Coupling Reagents ? Development and Industrial Aspects. ChemInform. 34(32): https://doi.org/10.1002/chin.200332258
5.
El-Faham A, Funosas RS, Prohens R, Albericio F. 2009. COMU: A Safer and More Effective Replacement for Benzotriazole-Based Uronium Coupling Reagents. Chem. Eur. J.. 15(37):9404-9416. https://doi.org/10.1002/chem.200900615
6.
Subirós-Funosas R, Nieto-Rodriguez L, Jensen KJ, Albericio F. 2013. COMU: scope and limitations of the latest innovation in peptide acyl transfer reagents. J. Pept. Sci.. 19(7):408-414. https://doi.org/10.1002/psc.2517
7.
Subirós-Funosas R, El-Faham A, Albericio F. 2010. PyOxP and PyOxB: the Oxyma-based novel family of phosphonium salts. Org. Biomol. Chem.. 8(16):3665. https://doi.org/10.1039/c003719b
9.
Gausepohl H, Pieles U, Frank R. 1992. Peptides: chemistry and biology. ESCOM. Leiden.523.