OligoEvaluator™ Tm számításhoz és primer elemzéshez
OligoEvaluator™ DNS vagy RNS primerekhez
Az OligoEvaluator egy primerelemző eszköz oligonukleotidokhoz. Elemzi az oligonukleotidok másodlagos szerkezetét, primer dimerképződését és fizikai jellemzőit.
Örömmel kínáljuk az OligoEvaluator™-t, az online oligonukleotid szekvencia kalkulátorunkat, amely primerelemzési értékeket biztosít a PCR-hez:
- Bázisszám
- Molekulatömeg
- Extinkciós együttható
- Oligo típus
- µg/OD 260 nm-en
- Hossz (bázispárok)
- Primer olvadási hőmérséklet Tm (°C)
- GC tartalom %
- GC szorító
- Futás hossza (bp)
- Szekunder szerkezet
- Primer dimer ellenőrzése
- BLAST szekvencia link
Az OligoEvaluator™ használata egyszerű: válassza ki a DNS-t vagy az RNS-t, illessze be a szekvenciát, és kattintson a számítás gombra, hogy az OligoEvaluator™ eszköz visszaadja az értékeket. Az összes jelentett tulajdonság exportálható egy kényelmes Excel sablonba.
Oligo tulajdonságok, reszuszpenzió és hígítás számítása
Az OligoEvaluator™ három modulból áll. Válassza az elemzést, ha egyszerre akár 10 primer teljes tulajdonságait szeretné megnézni. A reszuszpenzió és a hígítás az OligoEvaluator™-on belül külön számológépmodulok.
Reakciós feltételek
Az OligoEvaluator™ kalkulátorban használt definíciók és értékek
Hogyan lehet kiszámítani egy primer lágyulási hőmérsékletét?
Az OligoEvaluator™ megadja az oligók olvadási hőmérsékletét. Csak adja be a szekvenciáját a kalkulátor Analysis moduljába, és a Tm -t a hetedik oszlopban fogja megtalálni. Az izzítási hőmérsékletnek általában néhány fokkal a Tm érték alatt kell lennie. Az olvadási hőmérsékletről részletesebb információt talál a Oligonukleotid olvadási hőmérséklet című cikkünkben.