Merck
Hematologi
Analisis dan pewarnaan darah klinis untuk hematologi
Hematologi (hematologi) adalah studi klinis tentang darah, organ pembentuk darah, dan penyakit darah. Darah manusia terdiri dari ∼45% komponen seluler dan ∼55% plasma dan memainkan peran penting dalam mengangkut oksigen, mengatur suhu tubuh, dan mendukung sistem kekebalan tubuh.Tiga komponen seluler utama, yang terdiri dari sel darah merah (RBC, eritrosit), sel darah putih (WBC, leukosit), dan trombosit, sangat penting untuk memahami, memprediksi, mendiagnosis, dan mengobati berbagai penyakit dan kelainan hematologi. Penyakit-penyakit tersebut meliputi infeksi darah, kanker sel darah, kelainan genetik, masalah autoimun, dan komplikasi yang berkaitan dengan transfusi dan interaksi farmasi, seperti kemoterapi.
Kategori Unggulan
Slide dan ruang mikroskop
Slide & Ruang Mikroskop
Kami menawarkan pilihan lengkap reagen mikroskop, alat, dan peralatan gelas untuk penelitian dan analisis laboratorium klinis dari Corning®, BRAND®, PELCO®, dan merek-merek khusus lainnya yang dapat diandalkan.
Lihat Produk
Instrumen Pencitraan Sel
Instrumen Pencitraan Sel
Memantau, menganalisis, dan menguji sel Anda dengan pencitraan sel digital dan instrumen pencitraan sel hidup untuk kultur sel yang dapat direproduksi dan hasil yang dapat diandalkan dan prediktif.
Lihat Produk
Peralatan Penghitung Sel
Peralatan Penghitung Sel
Penghitungan sel yang akurat dan konsisten sangat penting untuk kultur sel dan uji dan eksperimen seluler hilir. Penghitung coulter genggam memberikan jumlah sel yang paling akurat dan dapat direproduksi dalam hitungan detik. Hemositometer sekali pakai mengurangi risiko dalam lingkungan yang menular.
Lihat Produk
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Sistem Pemurnian Air Murni dan Ultramurni
Milli-Q® & nbsp; Sistem Pemurnian Air Lab Benchtop
Penghitungan sel yang akurat dan konsisten sangat penting untuk kultur sel dan uji dan eksperimen seluler hilir. Penghitung coulter genggam memberikan jumlah sel yang paling akurat dan dapat direproduksi dalam hitungan detik. Hemositometer sekali pakai mengurangi risiko dalam lingkungan yang menular.
Lihat Produk
Hematologi dan Onkologi
Ahli hematologi memiliki peran yang menantang dalam bidang onkologi. Kanker darah utama, seperti limfoma, leukemia, dan mieloma, mencakup sekitar 10 persen dari semua diagnosis kanker baru. Kanker ini memengaruhi produksi sel darah atau mengubah perilakunya, yang dapat diobati dengan validasi hematologi di samping terapi khas termasuk radiasi, kemoterapi, imunoterapi, dan transplantasi sel punca.
Pewarnaan dan Analisis Hematologi
Pewarnaan histologis darah dan jaringan yang berhubungan dengan darah telah menjadi metode analisis standar dalam hematologi sejak akhir abad ke-19. Pewarnaan panoptik menurut Pappenheim, dan pewarnaan menurut Giemsa, Wright dan Leishman, terus menjadi teknik standar dalam prosedur diagnostik hematologi, dengan berbagai modifikasi kimiawi yang dilakukan untuk meningkatkan diferensiasi atau spesifisitas pewarnaan. Secara historis, sebagian besar sampel hematologi dianalisis secara manual. Saat ini, sebagian besar sampel dianalisis menggunakan sistem pewarnaan semi-otomatis atau otomatis yang mampu menentukan semua parameter yang diperlukan untuk diagnosis. Apusan darah dan sumsum tulang yang patologis atau dicurigai kemudian menjalani analisis diferensial klasik menggunakan pewarnaan, di samping analisis antibodi atau genetik jika diindikasikan.
Pencarian Dokumen
Mencari Informasi yang Lebih Spesifik?
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Temukan Dokumen
Referensi
1.
Begemann H, Rastetter J. 1972. Atlas of Clinical Haematology. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.