Merck
BerandaProdukSistem Pemurnian Air LaboratoriumSistem Pemurnian Air Lab Benchtop Milli-Q ® Sistem Pemurnian Air Lab Benchtop
Sistem Pemurnian Air Lab Benchtop Milli-Q ® Sistem Pemurnian Air Lab Benchtop
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Sistem Pemurnian Air Murni dan Ultrapure - Sistem pemurnian air laboratorium Tipe 1 dan Tipe 2 dengan unit produksi dan tangki serta dispenser air murni dan ultrapure.
Pengalaman Air Lab Terbaik Anda: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Sistem Pemurnian Air Murni dan Ultrapure
Portofolio Solusi Air Lab Milli-Q® Lab Water Solutions dari sistem air benchtop mencakup sistem murni dan ultramurni untuk memenuhi kebutuhan laboratorium apa pun. Mulai dari analisis QC yang sensitif hingga persiapan penyangga dan pembilasan peralatan gelas, koleksi sistem ringkas ini dapat memenuhi kebutuhan laboratorium Anda. Spesialis kami dapat membantu Anda menemukan solusi pemurnian air yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dalam hal:                         
Pricing
Apa saja tingkatan air laboratorium yang berbeda?
Tingkatan air di laboratorium ditentukan oleh standar kualitas, seperti ASTM atau ISO 3696, yang membantu memastikan bahwa kualitas air yang benar digunakan untuk aplikasi tertentu. Standar juga mempertimbangkan biaya produksi, karena air murni Tipe 1 lebih mahal untuk diproduksi daripada air murni Tipe 2 atau Tipe 3.
Air murni Tipe 1 bebas ion (resistivitas 18,2 MΩ-cm) dengan kandungan karbon organik total (TOC) yang rendah. Air ultra murni direkomendasikan untuk aplikasi laboratorium yang sensitif seperti teknik analitik tingkat lanjut (misalnya HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS), aplikasi biologi molekuler (misalnya PCR, pengurutan), dan untuk menyiapkan buffer dan media kultur untuk kultur sel mamalia.
Air murni tipe 2
disarankan untuk penggunaan laboratorium secara umum, seperti untuk menyiapkan buffer, reagen, dan media kultur, serta sebagai umpan untuk peralatan lain (misalnya sistem tipe 1, penganalisis klinis, mesin pencuci piring, ruang uji stabilitas, dan lain-lain). Sistem Tipe 2 kami menggunakan teknologi Elix® electrodeionization (EDI) yang ramah lingkungan yang menghasilkan air murni dengan kualitas konstan dan tidak memerlukan prosedur regenerasi bahan kimia yang berbahaya, resin yang mahal, penggantian kartrid DI, dan penambahan pelembut.
Air tipe 3
adalah air dengan kualitas terendah dan diproduksi dengan reverse osmosis (RO). Air RO direkomendasikan untuk aplikasi laboratorium non-kritis, seperti pembilasan barang pecah belah, penangas air, autoklaf, dan sebagai umpan untuk sistem air Tipe 1.
Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) sesuai dengan standar kualitas yang dijelaskan oleh pedoman Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®), yang mendefinisikan kemurnian air di laboratorium klinis (resistivitas & gt; 10 MΩ-cm; TOC & lt; 500 ppb; bakteri & lt; 10 cfu / mL; penyaringan partikel & gt; 0.22 μm).
Ilmuwan mengeluarkan air ultra murni dari dispenser Q-POD®
Pilihan yang Hemat Ruang dan Fleksibel-Dari Pemasangan hingga Pengeluaran
Sistem benchtop kami dirancang untuk menghemat ruang lab yang berharga, menyediakan opsi pemasangan, penyimpanan, dan pengeluaran yang serbaguna. Sistem seri Milli-Q® IQ, IX, dan EQ terbaru kami hanya memerlukan dispenser POD yang ramping di atas bangku atau dipasang di dinding. Unit pemurnian dan tangki yang ringkas dapat diintegrasikan di bawah bangku, di dinding, atau kombinasi keduanya untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Untuk laboratorium yang membutuhkan lebih dari satu titik penggunaan, beberapa dispenser dapat disambungkan ke satu sistem Milli-Q® IQ atau Milli-Q® IX, dengan jarak hingga 5 m di antara POD. Dengan cara ini, para ilmuwan di bangku yang jauh-atau bahkan di laboratorium lain-memiliki akses ke air yang telah dimurnikan. Selain itu, berbagai laju aliran produksi dan pilihan ukuran tangki tersedia untuk memastikan kebutuhan lab Anda terpenuhi sepenuhnya.
Layar sentuh pada dispenser Q-POD® memudahkan penggunaan dan pemantauan kualitas air
Ikon Stiker Layanan Digital MyMilli-Q™
Plus, dengan berlangganan fitur pemantauan dan servis online MyMilli-Q™ Remote Care (tersedia pada sistem Milli-Q® IQ dan Milli-Q® IX), Anda akan mendapatkan keuntungan:
  • Akses online ke sistem Anda dan datanya
  • Pemberitahuan otomatismelalui email atau SMS, jika terjadi peringatan atau alarm
  • Layanan yang lebih cepat dengan diagnostik dan perbaikan jarak jauh
  • Manajemen data yang disederhanakan dan penelusuran tingkat lanjut untuk memudahkan proses audit dan akreditasi
Layanan Digital MyMilli-Q ™ & nbsp;tersedia untuk semua sistem yang bergaransi atau tercakup dalam Paket Layanan Milli-Q®.
Sistem Air yang Lebih Ramah Lingkungan
Untuk mengurangi dampak lingkungan dari pemurnian air di laboratorium, sistem dan proses air Milli-Q® menjadi semakin berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa cara agar sistem air Milli-Q® generasi terbaru dapat mendukung laboratorium Anda untuk mencapai keberlanjutan yang lebih besar:
  • Teknologi pemurnian hemat air
  • Fitur desain dan sistem hemat energi
  • Pengurangan limbah bahan kimia
  • Lampu UV bebas merkuri
  • Pengemasan yang lebih ramah lingkungan
  • Manajemen data tanpa kertas
  • Diagnostik dan layanan jarak jauh
Pelajari bagaimana sistem air Milli-Q® dapat membantu laboratorium Anda untuk menjadi lebih hijau.
Sumber Daya Terkait
  • Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Lab Water Purification System
    Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
  • Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
    Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
  • Milli-Q® IX Pure Lab Water System
    Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
  • EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
    Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
  • Brochure: Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
    Milli-Q® EQ 7008/7016 ultrapure and reverse osmosis (RO) water systems are designed to produce consistent ultrapure water quality [resistivity 18.2 MΩ·cm @ 25 °C; total organic carbon (TOC) ≤ 5 ppb] direct from a tap water source. Final ultrapure water quality can be adapted to each user’s specific application requirements. Plus, a range of intelligent design features make it effortless to dispense water as needed and where needed in the lab.
  • Brochure: Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water System
    The Milli-Q® EQ 7000 ultrapure water system is designed to produce consistent ultrapure water quality [resistivity 18.2 MΩ·cm @ 25 °C; total organic carbon (TOC) ≤ 5 ppb] that can be adapted to each user’s specific application requirements. Plus, a range of intelligent design features make it effortless to dispense water as needed and where needed in the lab.
  • Brochure: Milli-Q® IQ Element for Trace Elemental Analysis
    The Milli-Q® IQ Element unit, combined with a Milli-Q® IQ 7 series water purification system, delivers analytical-grade ultrapure water that is suitable for trace and ultra-trace elemental analyses, including ICP-MS, GF-AAS and trace IC.
  • Flyer: Online Contract Management
    Milli-Q® system contract management is now only a click away! Online Contract Management is our digital service that streamlines the care of your Milli-Q® fleet so that you can better focus on your job priorities.
  • Sustainability Milli-Q® Lab Water Purification Systems
    Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Halaman 1 dari 2
Video Terkait