Air untuk Diagnostik Klinis
Di laboratorium biomedis, penganalisis klinis merupakan instrumen penting yang membutuhkan air yang dimurnikan dalam jumlah besar untuk beroperasi secara terus menerus agar dapat melakukan pengujian secara tepat waktu. Masalah apa pun yang berhubungan dengan air, seperti penyimpangan dalam kualitas atau laju aliran yang diharapkan, dapat menyebabkan waktu henti penganalisis, yang mengakibatkan penurunan produktivitas laboratorium dan penundaan dalam memberikan hasil kepada para profesional perawatan kesehatan dan pasien mereka
Informasi di bawah ini dimaksudkan untuk mendukung manajer laboratorium klinis dan siapa pun yang bertanggung jawab atas sistem pemurnian air di laboratorium biomedis. Baca untuk mempelajari cara mencegah kontaminan air agar tidak mengganggu pengiriman tes kimia, hematologi, dan imunologi yang akurat dan andal. Anda juga akan mempelajari cara mempertahankan waktu kerja sistem air dan penganalisis yang maksimum untuk operasi laboratorium klinis yang lebih efisien.
Kategori Unggulan
Dari satu laboratorium hingga seluruh bangunan, sistem pemurnian air pusat Milli-Q® terhubung, instrumen berkinerja tinggi yang dapat diandalkan untuk memenuhi semua kebutuhan air yang dimurnikan.
Temukan kartrid, lampu UV, filter dan pemoles untuk sistem air Anda. Keuntungan menggunakan bahan habis pakai Milli-Q asli: menjamin kualitas air, fitur-fitur yang ramah lingkungan (Tutup Pembuangan yang baru, lampu bebas Hg). Didesain untuk kesesuaian yang sempurna.
Aksesoris sistem air Milli-Q® mendukung kebutuhan khusus laboratorium, meningkatkan keselamatan, kualitas air, dan produktivitas sekaligus menghemat ruang meja kerja.
Air kelas CLRW mendukung analisis biomedis yang akurat
Air yang dimurnikan adalah reagen penting dalam laboratorium biomedis karena sangat penting untuk pengujian klinis dan untuk membilas serta membersihkan peralatan otomatis. Masalah apa pun dengan air - seperti kontaminan, fluktuasi kualitas, atau gangguan pasokan - dapat menyebabkan waktu henti penganalisis klinis, potensi kerusakan, dan penurunan efisiensi laboratorium
Pemurnian air yang tepat sangat penting untuk mempertahankan operasi laboratorium dan memperpanjang masa pakai penganalisis. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) mendefinisikan kualitas air yang diperlukan untuk penganalisis klinis sebagai Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW).1 Menggunakan air dengan kualitas CLRW yang sangat murni memiliki dua tujuan utama:
- Mendukung analisis klinis yang akurat dan andal
- Melindungi alat analisis dari kontaminasi, penyumbatan, dan kerusakan <
- Ion anorganik (misalnya natrium, kalsium, magnesium, klorida, dll.) dapat bertindak sebagai katalis dalam reaksi organik dan biokimia.
- Molekul organik dapat mengganggu eksperimen biologis.
- Bakteri dan produk sampingannya [mis. alkali fosfatase (ALP)]: Bakteri dapat mencemari sampel dan mengganggu pengoperasian instrumen; ALP bakteri dapat mengganggu alkali fosfatase yang digunakan sebagai enzim pendeteksi dalam immunoassay.
- Partikulat dan koloid (misalnya silika, serbuk sari, garam) dapat mengganggu analisis, menyumbat alat analisis, dan mengurangi masa pakainya.
Dampak kontaminan air pada pengujian klinis
Air berkualitas CLRW yang konsisten sangat penting untuk hasil pengujian yang akurat dan andal di laboratorium klinis. Contoh kontaminan air dan potensi dampaknya terhadap analisis biomedis yang sensitif meliputi:
Mengingat dampak air yang signifikan terhadap pengujian klinis, laboratorium harus memperlakukan air sebagai reagen penting. Perhatian harus diberikan pada kualitas air untuk setiap aplikasi. Meskipun penganalisis klinis umumnya memerlukan air berkualitas CLRW, analisis spesifik (seperti biologi molekuler, LC-MS, HPLC, atau ICP-MS) mungkin memerlukan air yang sangat murni. Desain, pemilihan, dan pemeliharaan unit pemurnian air yang tepat dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kualitas air, mengurangi waktu henti instrumen, serta meningkatkan produktivitas dan keandalan laboratorium.
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- Learn how water impurities can impact DNA sequencing from Sanger to Next-Gen, single cell sequencing and beyond. High purity water purified using ultrafiltration is optimal for successful sequencing and related techniques.
- Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
- This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
- Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
- Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
- Lihat Semua (11)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan permintaan dukungan pelanggan
atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Email [email protected]
atau hubungi +1 (800) 244-1173
Dukungan Tambahan
- Lab Water Solutions Support
Receive professional assistance in identifying the optimal water solution for your laboratory.
- Kalkulator & Aplikasi
Web Toolbox - alat dan sumber daya penelitian sains untuk kimia analitik, ilmu hayati, sintesis kimia, dan ilmu material.
- Customer Support Request
Dukungan pelanggan termasuk bantuan dengan pesanan, produk, akun, dan masalah teknis situs web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
1. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Persiapan dan Pengujian Air Reagen di Laboratorium Medis. Edisi ke-5. Pedoman CLSI GP40. (ISBN 978-1-68440-266-3 [Cetak]; 978-1-68440-267-0 [Elektronik]). Lembaga Standar Klinis dan Laboratorium, Amerika Serikat, 2024.