Pilih Ukuran
About This Item
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
solid
feed ratio
20:70:20 (EO:PO:EO)
mol wt
average Mn ~5,800
composition
PEG, 30 wt. %
refractive index
n20/D 1.465
surface tension
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosity
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
transition temp
Tm (DSC) 39 °C (at peak)
cloud point 90 °C (1 wt. % aqueous solution)
density
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
7 - 9
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
General description
Application
Features and Benefits
Physical form
Legal Information
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pilih salah satu versi terbaru:
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Artikel
Discover hydrogels, biocompatible materials for drug delivery, tissue engineering, wound care, and 3D bioprinting in innovative biomedical applications
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis