Loncat ke Konten
Merck
900288
Polycaprolactone
viscosity 2.2 dL/g 
Sinonim:
PCL
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Linier:
CH3(C6H10O2)nCH3
CAS Number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
form
chunks or granules (chips)
Quality Level
viscosity
2.2 dL/g
transition temp
Tm 56-61 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Pilih salah satu versi terbaru:
Sertifikat Analisis (COA)
Nomor Lot/Batch
Tidak melihat Versi yang Tepat?
Jika Anda memerlukan versi tertentu, Anda dapat mencari sertifikat tertentu berdasarkan nomor Lot atau Batch.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Artikel
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis