Loncat ke Konten
Merck
1.00181
Bactident Oxidase
Cytochrome Oxidase Test Strips, 50 strips/pack
Sinonim:
Cytochrome Oxidase Test Strips
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.84
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Bactident
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
suitability
selective and differential for
General description
Bactident Oxidase test strips are designed to detect cytochrome oxidase positive microorganisms in a test sample or grown culture.
Cytochrome oxidase is an enzyme found in specific microbes which will catalyze the substrate cytochrome c indicated by a color change of blue to blue violet. This reaction can be used to classify and identify the bacteria.
In the presence of molecular oxygen, the cytochrome oxidase/cytochrome c system can reduce all the available organic substances in the environment e.g. NaDi (1-naphthol dimethylparaphenylene diamine) reagent with the formation of condensation molecule indophenol blue.
Application
Bactident Oxidase test strips are used to detect cultured microorganisms which can catalyze cytochrome c substrate through a color change reaction.
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Konten Terkait
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis