Loncat ke Konten
Merck
1.08039
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Sinonim:
Total Hardness Visual Test Kit
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Product Name
Total Hardness Test, titrimetric, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
Quality Level
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: titrimetric with titration pipette MQuant®
This MQuant® Total Hardness test (formally MColortest®) is suitable for the titrimetric determination using a graduated syringe. It can be used in:
  • Groundwater, surface water, and seawater
  • Waters from aquaculture
  • Drinking water and mineral water
  • Swimming-pool water
  • Boiler water
Method
Calcium and magnesium ions react with an indicator to form a red complex compound. The indicator is released from this compound by titration with a solution of ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate (Titriplex® III). At the titration end-point the color changes to green. The total hardness is determined from the consumption of titration solution.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kelas Penyimpanan
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis