Loncat ke Konten
Merck
1.18324
Turbidimeter
turbidity 1100 NTU
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
UNSPSC Code:
47101516
NACRES:
SE.11
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
1100 NTU
compatibility
for use with Turbiquant 1100 IR
storage temp.
2-30°C
General description
The Turbiquant 1100 IR is particularly suited for on-the-spot measurements as it is battery-operated. The robust carry-case and the waterproof casing offer additional protection. The turbidimeter contains an IR-LED (infrared) light source with a wavelength of 860 nm for standard-compliant measurements according to EN ISO 7027. Within seconds, the nephelometric turbidity of a sample (NTU/FNU) can be measured. The instrument can be calibrated using the respective Turbidiquant Calibration Standard Set.
portable, incl. batteries, case, 2 empty cells, manual, handy hints 1100 IR 0.01 - 1100 NTU Turbiquant
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kelas Penyimpanan
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis