Loncat ke Konten
Merck
1.19301
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
agency
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Quality Level
product line
Spectroquant®
specific analyte(s)
ozone
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move DC
storage temp.
15-25°C
General description
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Kelas Penyimpanan
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis