Pilih Ukuran
About This Item
Product Name
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3.5µm,200Å 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
550 bar pressure
70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
Kategori Terkait
General description
Analysis Note
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Legal Information
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Artikel
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Konten Terkait
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis