Pilih Ukuran
About This Item
Product Name
ZIC®-cHILIC (3µm,100Å) 150 x 1 mm, suitable for HPLC, SeQuant®
material
stainless steel column
Quality Level
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
SeQuant®
parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
1-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
Kategori Terkait
General description
Legal Information
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis