Pilih Ukuran
About This Item
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2[s]ccn2
InChI
1S/C18H22N2O3S2/c1-25(22,23)15-8-6-14(7-9-15)16(12-13-4-2-3-5-13)17(21)20-18-19-10-11-24-18/h6-11,13,16H,2-5,12H2,1H3,(H,19,20,21)/t16-/m1/s1
Inchi Key
NEQSWPCDHDQINX-MRXNPFEDSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Glucokinase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Grimsby, J., et al. 2003. Science301, 370.
Legal Information
Disclaimer
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis