Loncat ke Konten
Merck
614005
Tobramycin, Free Base
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Sinonim:
Tobramycin, Free Base
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C18H37N5O9
CAS Number:
Berat Molekul:
467.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
desiccated
color
white to off-white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
General description
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Aminoglycoside antibiotic. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury
Other Notes
Cantin, A. and Woods, D.E. 1993. J. Clin. Invest. 91, 38.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis