Loncat ke Konten
Merck
71045-M
Goat Anti-Mouse IgG HRP Conjugate (H + L)
Novagen®
Sinonim:
HRP-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
antibody product type
secondary antibodies
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Tidak menemukan produk yang tepat?  
Coba Alat Pemilih Produk. kami
Kelas Penyimpanan
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Bo Wang et al.
Virologica Sinica, 39(1), 113-122 (2023-11-27)
Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) caused by the SFTS virus (SFTSV) is an emerging disease in East Asia with a fatality rate of up to 30%. However, the viral-host interaction of SFTSV remains largely unknown. The heat-shock protein 90
Yang Liu et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 29, 47-63 (2022-07-08)
Hepatitis B virus (HBV) is a major risk factor for the development and progression of hepatocellular carcinoma (HCC). It has been reported that viral infection can interfere with the expression of cellular microRNA (miRNA) to affect oncogenesis. In this study
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis