Loncat ke Konten
Merck
8.02295
4-Chloro-3-methylphenol
for synthesis
Sinonim:
4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Linier:
4-(Cl)-3-(CH3)C6H3OH
CAS Number:
Berat Molekul:
142.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-431-6
NACRES:
NA.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
590 °C
potency
1830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
235-239 °C/1013 hPa
mp
63-65 °C
transition temp
flash point 118 °C
solubility
3.9 g/L
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Compression of mono-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester and di-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester through kinetic study: This study discusses a method using 4-chloro-3-methylphenol and POCl3 taken in a 2:1 ratio, exploring their kinetic behaviors (AR Teli, AA Khan, SH Dar, A Rashid, 2017).
  • Commercially Important Chlorinated Phenols: Reviews the usage of 4-chloro-3-methylphenol among other chlorinated phenols in various industrial applications (K Smith, G El-Hiti).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 64 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Kelas Penyimpanan
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118.0 °C - closed cup
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis