Loncat ke Konten
Merck
8.02892
Dibutyl ether
for synthesis
Sinonim:
Dibutyl ether
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Linier:
(CH3CH2CH2CH2)2O
CAS Number:
Berat Molekul:
130.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
205-575-3
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
140-143 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
6.4 hPa ( 20 °C)
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
6.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
175 °C
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
140-143 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point 25 °C
solubility
10 g/L
density
0.769 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Kelas Penyimpanan
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis