Loncat ke Konten
Merck
8.08469
2-Undecanone
for synthesis
Sinonim:
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Linier:
CH3(CH2)8COCH3
CAS Number:
Berat Molekul:
170.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-937-5
NACRES:
NA.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
228 °C/1013 mbar
mp
11-13 °C
transition temp
flash point 96 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI key
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kelas Penyimpanan
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis