Loncat ke Konten
Merck
8.14750
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Sinonim:
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C8H24O4Si4
CAS Number:
Berat Molekul:
296.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-136-7
NACRES:
NA.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.4-11.7 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
18 °C
transition temp
flash point 51 °C
solubility
<0.001 g/L (Hydrolysis)
density
0.95 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kelas Penyimpanan
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis