Loncat ke Konten
Merck
8.18533
Dipropylene glycol monomethyl ether
(mixture of isomeres) for synthesis
Sinonim:
Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Linier:
(CH3O)C3H6OC3H6(OH)
CAS Number:
Berat Molekul:
148.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
252-104-2
NACRES:
NA.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
vapor pressure
0.75 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
205 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-14 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point 79 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
Kelas Penyimpanan
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis