Loncat ke Konten
Merck
8.18899
Sebacoyl dichloride
for synthesis
Sinonim:
Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Linier:
ClOC(CH2)8COCl
CAS Number:
Berat Molekul:
239.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-843-4
NACRES:
NA.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Level
form
liquid
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
transition temp
flash point 113 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Kelas Penyimpanan
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis