Loncat ke Konten
Merck
8.20789
Methylcyclopentane
for synthesis
Sinonim:
Methylcyclopentane
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Empiris (Notasi Bukit):
C6H12
CAS Number:
Berat Molekul:
84.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
202-503-2
NACRES:
NA.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
vapor pressure
150 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
bp
72 °C/1013 mbar
mp
-142 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1(CCCC1)C
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.746 - 0.749
Identity (IR): passes test
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kelas Penyimpanan
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis