Loncat ke Konten
Merck
BM-PACK
Blood typing Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
CORE Anti-D Blend (clones TH-28/MS-26) Bulk Reagent plus Diluent Kit
Sinonim:
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent plus Diluent
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
About This Item
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
biological source
human
Quality Level
antibody form
unpurified
clone
TH-28/MS-26, monoclonal
form
liquid
packaging
kit of
concentration
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgG
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Reacts with all D weak and D partial red cells, including DVI
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Application
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Reagent + Diluent Kit
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis