Loncat ke Konten
Merck
ELLUR
Luminata Crescendo ELISA HRP Substrate; 200 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Sinonim:
ELISA HRP Substrate
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Level
packaging
pkg of 200 mL
manufacturer/tradename
Luminata
assay range
sensitivity: 0.4 pg
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
wet ice
General description
Chemiluminescent HRP detection reagent
Application
For use on immunoblots.
Preparation Note
Stable for 1 year at 4 °C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well-ventilated area.
Analysis Note
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in ELISA assays.
Legal Information
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kelas Penyimpanan
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis