Pilih Ukuran
About This Item
Product Name
Human Total Proinsulin ELISA, This Human Total Proinsulin ELISA is used to measure & quantify Proinsulin levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Quality Level
species reactivity
human
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 88-103%
linearity: 84-120%
sensitivity: 0.5 pM
standard curve range: 2-200 pM
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Obesity
Metabolic Disorders
Research Category
Metabolism
20 μL sample volume 3 hour assay, room temperature
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kelas Penyimpanan
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis