Pilih Ukuran
About This Item
Product Name
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA, This Rat/Mouse Growth Hormone ELISA is used to measure & quantify Growth Hormone levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Quality Level
species reactivity
rat, mouse
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 96-101%
linearity: 97-118%
sensitivity: 0.07 ng/mL
(10 μl sample size)
standard curve range: 0.07-50 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Kelas Penyimpanan
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Konten Terkait
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis