Loncat ke Konten
Merck
GG-10L-BK
Blood typing Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinonim:
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
About This Item
UNSPSC Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
biological source
human
Quality Level
antibody form
unpurified
clone
RUM-1, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 10 L
concentration
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
General description
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filter Shelf Life: 36 months from date of filtration For the manufacture of blood typing IVD′s For In Vitro use only
Application
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kelas Penyimpanan
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis