Pilih Ukuran
About This Item
Product Name
Anti-CD8a (Mouse), APC-Cy7, clone 53-6.7 Antibody, clone 53-6.7, from rat, APC-Cy7
biological source
rat
conjugate
APC-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
53-6.7, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
Kategori Terkait
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD8a in one million C57Bl/6 splenocytes.
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Disclaimer
General description
Immunogen
Other Notes
Physical form
Preparation Note
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Tidak menemukan produk yang tepat?
Coba Alat Pemilih Produk. kami
Kelas Penyimpanan
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis