agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Mencari produk serupa? Mengunjungi Panduan Perbandingan Produk
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacterial.
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Pilih salah satu versi terbaru:
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Protokol
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis