Loncat ke Konten
Merck

BMOPTIONE-PREC

B Medical Temperature Recorder 7 Day, 5", Abacus For LF260, PF260 (-32C)

Accessory

Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak

Pilih Ukuran


About This Item

UNSPSC Code:
41103025
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu

packaging

pack of 1 ea

manufacturer/tradename

B Medical Systems

shipped in

ambient

storage temp.

room temp

General description

Temperature Recorder 7 Day, 5", Battery Operated - Abacus For LF260, PF260 (-32C)

Application

Accessory

Pilih salah satu versi terbaru:

Sertifikat Analisis (COA)

Nomor Lot/Batch

Sepertinya kami mengalami masalah, tetapi Anda masih dapat mengunduh Certificates of Analysis dari halaman Dokumen bagian.

Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi Dukungan Pelanggan

Sudah Memiliki Produk Ini?

Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.

Kunjungi Perpustakaan Dokumen

Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.

Hubungi Layanan Teknis