Merck
Kolom GC, Aksesori & Adsorben
Kromatografi gas (GC) adalah teknik kromatografi yang digunakan untuk pemisahan cepat senyawa yang mudah menguap dengan menggunakan gas pembawa inert (fase gerak). Fase gerak mendorong senyawa gas melalui kolom yang dipanaskan yang dilapisi dengan fase diam padat atau cair. Perbedaan sifat kimia dan fisika dari senyawa yang menguap dan interaksinya dengan fase diam merupakan dasar dari proses pemisahan.
Sumber Daya Terkait
Halaman 1 dari 3
Kolom GC
Pemisahan kromatografi yang lebih baik dimulai dengan pemilihan kolom yang sesuai. Dalam GC, tersedia dua jenis kolom: kolom kapiler dan kolom yang dikemas.
Kolom GC yang dikemas
p
Kolom GC yang dikemas terdiri dari baja tahan karat, PTFE, atau tabung kaca yang diisi dengan bahan pengemas (fase diam). Kolom yang dikemas dapat menangani volume sampel yang lebih besar dan tidak rentan terhadap kontaminasi. Kolom kaca digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kelembaman tinggi, kolom logam digunakan untuk aplikasi yang tidak terlalu menuntut, dan kolom PTFE lebih disukai untuk aplikasi suhu rendah.
Kolom GC Kapiler
Kolom GC kapiler
paling cocok untuk pengujian yang sangat sensitif. Kolom kapiler terdiri dari tabung kaca silika tipis yang menyatu di mana fase diam terikat secara kimiawi atau dilapisi pada permukaan kolom bagian dalam.
Kolom GC non polar
paling sesuai untuk analisis senyawa non polar (mis. alkana). Ekuitas ®-1, Petrocol ®, SPB ®-1, SPB ®-Octyl, dan SLB®-5ms & nbsp; adalah produk yang sangat direkomendasikan untuk pemisahan senyawa non-polar. Kolom GC polar paling efisien dalam memisahkan analit polar. SPB®-624, OVI-G43, SPB®- 20, Ekuitas®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i, dan Nukol ™ adalah beberapa kolom polar yang memberikan pemisahan terbaik untuk senyawa-senyawa polar.
Kolom yang sangat polar termasuk kolom yang mengandung fasa diam dengan persentase gugus fungsi sianopropil yang lebih tinggi. Fasa-fasa ini menunjukkan berbagai interaksi yang sesuai untuk pemisahan senyawa yang dapat terpolarisasi. Senyawa yang dapat terpolarisasi adalah senyawa yang mengandung C dan H, tetapi dengan satu atau lebih ikatan C=C atau C≡C. Kolom kapiler yang sangat polar meliputi SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i.
Aksesori GC
Aksesori GC yang cocok untuk instrumen GC umum termasuk septa GC, liner saluran masuk, segel saluran masuk, ferrules, mur, kolom pelindung, konektor, pengukur aliran, perkakas tangan, jarum suntik, botol, dan lampu detektor fotoionisasi (PID).
Pemurnian Gas dan Manajemen Gas
Sistem pengiriman gas harus memasok gas fase gerak dengan kemurnian tinggi pada tekanan yang sesuai berdasarkan tujuan penggunaannya. Kami menawarkan produk yang memurnikan dan mengelola aliran gas (He, H, N, Ar), termasuk pemurni, produk pipa dan regulasi, serta generator gas, dan kompresor udara.
Adsorben Karbon GC
Kami menawarkan penyerap karbon yang direkayasa dengan baik (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap®, dan Carbopack™) serta beberapa saringan molekuler dan adsorben polimer berpori yang umum digunakan untuk analisis GC. Fitur utama dari adsorben karbon kami meliputi:
  • Keras dan tidak gembur
  • Sangat berpori
  • Bersifat hidrofobik sehingga cocok untuk lingkungan yang lembab
  • Digunakan untuk molekul dengan ukuran analit yang relatif terhadap C2-C5 n-alkana